Learn More
Macherey-Nagel™ Schlauchadapter
Artikelnummer. p-8012436 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1, 3 und 6 ml-Polypropylen-Säule, für die Anwendung großer Probenvolumina
15, 45 und 70 ml Polypropylen-Säulen, für die Anwendung großer Probenvolumina
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10371242
Marke: Macherey-Nagel™ 730243
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adapter für SPE-Röhrchen und Vakuumkammern
CHROMABOND™ Vakuumverteiler für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12 Proben. Der Verteiler besteht aus einem rechteckigen Glasschrank mit einem Vakuummeter und einem Deckel aus Polypropylen, der die Säulen oder Kassetten aufnehmen kann. Die austauschbaren Ventile am Deckel ermöglichen bei Bedarf eine individuelle Vakuumsteuerung für jede Festphasenextraktionssäule. Der Schrank verfügt über ein variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann. Das Vakuum in der Kammer kann mit dem Steuerventil eingestellt und auf dem Messgerät abgelesen werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 1, 3 und 6 ml-Polypropylen-Säule, für die Anwendung großer Probenvolumina
Typ Schlauchadapter
Menge 4/Packung