Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstäbchen für Küvetten, PTFE, 6mmx9mm 9MM
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
9 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Abmessungen (L x B x H) | 9 x 9 x 6 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Küvetten |
| Höhe (metrisch) | 6 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Länge (metrisch) | 9 mm |
| Menge | 5/Pckg. |