Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen-Roller-Rack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-10146182 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Röhrchen-Rollengestell, groß
Röhrchen-Rollengestell, klein
Röhrchengröße:
10 ml, 15 ml
3.5 bis 7 ml
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 17981472
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Effiziente und praktische Lösung für Arbeitsabläufe mit Röhrchenrollen.
Erweitern Sie die Kapazität Ihres Arbeitsablaufs. Jedes Röhrchen-Roller-Gestell von Fisherbrand fasst 10 Röhrchen, wodurch sich die Kapazität Ihrer Röhrchen-Roller-Ausrüstung verdoppelt oder verdreifacht.
  • Speicherung von Verarbeitungszeit – Bei der Verarbeitung großer Chargen wird die Anzahl der für Laborverfahren erforderlichen Rollenzyklen reduziert
  • Spart Kosten – verarbeitet mehr Tuben, ohne in mehrere Geräte investieren zu müssen, um die gleiche Menge an Tuben zu verarbeiten
  • Sichert wertvollen Platz – zusätzliche Kapazität, besonders hilfreich bei begrenzter Inkubatorkapazität
  • Präzises und effizientes Rollen der Tuben
  • Die Achse des Röhrchenhalters ist parallel zur Rollenachse für eine rein horizontale Bewegung für kontrollierte Probenmanipulation.
  • Sorgt für eine sanftere Mischung – Röhrchen-Roller-Rack verlangsamt die effektive Drehzahl des Röhrchens und sorgt für eine langsamere Mischung (neue Drehzahl-Berechnung = [Geschwindigkeitswert] * 0,26)
  • Erhält die Probenintegrität – Eine kontrollierte, niedrigere Geschwindigkeit mindert Zellschäden und reduziert Probenfehler wie Hämolyse
  • Organisieren der Proben vor und nach dem Mischen
  • Verwendung als Gestell für Lagerröhrchen zur aufrechten Lagerung oder Eintauchen in ein Eisbad
  • Die PP-Bauweise ist resistent gegen Verschleiß und bietet eine zuverlässige Sterilisation durch Autoklavieren
  • Silikonringe für sanfte Bewegung und sanften Kontakt mit der Rolle
Spezifikation
Aufnahmevermögen 10 Magazine
Röhrchengröße 3.5 bis 7 ml
Produkttyp Röhrchen-Rollengestell, klein
Material Polypropylen, Silikon
Gewicht (angloamerikanisch) 0.6 lb.
Gewicht (metrisch) 0.27 kg
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hält Transportröhrchen, konischer Boden, Blutentnahme- und Kulturröhrchen (3,5 bis 7 ml) bis zu 10 bis 17 mm
Enthält Packung mit 3 Gestellen