Learn More
Thermo Scientific™ Tube Racks for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Mix and match Thermo Scientific™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Adjustable Test Tube racks are compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.
324.62 € - 404.01 €
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasgestell |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17801895
|
Thermo Scientific™
236090 |
Adjustable tube rack for 10 to 13 mm tubes | 240 x 118 x 83 mm | 72 Tubes |
324.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17851875
|
Thermo Scientific™
236091 |
Adjustable rack for 16 to 20 mm | 276 x 118 x 109 mm | 40 Tubes |
404.01 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17891885
|
Thermo Scientific™
236092 |
Adjustable rack for 21 to 25 mm tubes | 330 x 132 x 109 mm | 40 Tubes |
376.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17861875
|
Thermo Scientific™
236093 |
Adjustable rack for 26 to 30 mm tubes | 307 x 132 x 109 mm | 24 Röhrchen |
353.76 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers. The adjustable rack holder allows for the test tube rack to be securely shaken, even when positioned at an angle.
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers |