Learn More
Buerkle™ Schlauchreinigungsbürste
Hervorragend für die Verwendung mit Zonenprobenehmern geeignet.
Marke: Buerkle™ 5304-5300
126.09 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus PVC und Edelstahl
- In unterschiedlichen Längen erhältlich
Spezifikation
PVC | |
Schwarz mit weißen Borsten | |
50 mm Durchmesser Probenehmer | |
0,436 kg |
Edelstahl | |
50 mm | |
300 cm |