Learn More
Pinnacle Brush™ Röhrchenbürste
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
3 mm
6 mm
Beschreibung
- Mittigen Satz Nylonborsten
- Griff aus verzinktem Stahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchenbürste |
| Bristle Material | Nylon |
| Griffmaterial | Metal |
| Durchmesser (metrisch) | 0.6 cm |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 430 mm |
| Länge (metrisch) Bürste | 8 cm |
| Länge (metrisch) Griff | 19 cm, 18 cm |
| Menge | 10 Packungen |
| Größe | Brush Circumference: 2 cm |
| Mehr anzeigen |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto