Learn More
Pinnacle Brush™ Röhrchenbürste
Artikelnummer. p-8000739
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
3 mm
6 mm
Artikelnummer. 12801974
Marke: Pinnacle Brush™ T2412
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über mittigen Satz Borsten. Pinnacle Brush™ Röhrchenbürste für die Reinigung von Röhrchen, die an beiden Enden offen sind.
  • Mittigen Satz Nylonborsten
  • Griff aus verzinktem Stahl
Spezifikation
Produkttyp Röhrchenbürste
Bristle Material Nylon
Griffmaterial Metal
Durchmesser (metrisch) 0.6 cm
Durchmesser (metrisch) Borste 6 mm
Länge (metrisch) 430 mm
Länge (metrisch) Bürste 8 cm
Länge (metrisch) Griff 19 cm, 18 cm
Menge 10 Packungen
Größe Brush Circumference: 2 cm
Breite (metrisch) Borste 6 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato