Learn More
IKA™ TUBE MILL CONTROL
GREENER_CHOICE
Die weltweit erste patentierte Röhrchen-Mühlensteuerung ist eine Chargenmühle mit Einweg-Mahlkammer, mit der Kreuzkontamination verhindert und Reinigungsaufwand eliminiert werden.
Marke:  IKA™ 0004180000
2201.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13440607
  • 2675.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gitterkammer und Deckel bestehen aus transparentem Material, sodass Tests jederzeit beobachtet werden können
  • Mühle kann für harte (Mohshärte bis 5), trockene und spröde Materialien verwendet werden
  • Besonders geeignet für das Mahlen von Samen wie Mais und Weizen
  • Mühle startet nur, wenn die Haube geschlossen ist; eine Fehlermeldung wird angezeigt
  • Antriebs- und Mahlkammer mit Labyrinthdichtung gesichert – kein Staub kann aus der Kammer austreten und in den Antrieb eindringen
  • Übersichtliches, mehrsprachiges OLED-Display
  • Zeitschaltuhr, einstellbar von 5 Sekunden bis 3 Minuten
  • USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation aller Parameter
  • Intervallbetrieb verfügbar
  • Stufenlose Drehzahlregelung von 5000 bis 25000 U/min
  • Verschiedene Betriebsmodi
  • Einstellbare Sicherheitsdrehzahl und Sicherheitszeit
  • Programmierbare und speicherbare Testbedingungen
  • Fehlercodeanzeige
  • Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
  • Leiser Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen-Labormühle
300 x 180 W x 170 mm
220/240/100/120 V, 50/60 Hz, 100 W
5 s bis 3 min
170 mm
USB
Edelstahl
5000 bis 25.000 U/min
100 W
180 mm
40 mL
OLED, mehrsprachig
Schleifen von harten, trockenen und spröden Materialien
5 Mohs max.
50/60 Hz
300 mm
Max. 10 mm
220/240 V, 100/120 V
2,7 kg
Name des Produkts
IKA™ TUBE MILL CONTROL > Kapazität: 40 ml