missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTNPB, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 30001123
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Retinoic acid analog; RAR agonist

Extremely potent analog of retinoic acid, selective for the retinoic acid receptor (RAR) subtype. Enhances reprogramming efficiency in chemically induced pluripotent stem cells (CiPSCs).

Chemische Identifikatoren

CAS 71441-28-6
Summenformel C24H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 348.486
InChI-Schlüssel FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
Synonym ttnpb, arotinoid acid, arotinoic acid, ccris 3297, unii-673m8c29ur, 4-e-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1-propenyl benzoic acid, tocris-0761, lopac-t-3757, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1-propenyl benzoic acid, e-4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1-propen-1-yl benzoic acid
PubChem CID 5289501
ChEBI CHEBI:75261
IUPAC-Name 4-[(E)-2-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)prop-1-enyl]benzoic acid
SMILES CC(=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O)C2=CC3=C(C=C2)C(CCC3(C)C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TTNPB
Menge 10 mg
Formelmasse 348.48
Reinheit (%) >98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'