Learn More
Thermo Scientific™ Labor-Hochleistungs-Untertisch-Kühlschränke der Serie TSX
Für eine bessere Umgebung im Innen- und Außenbereich - Vorstellung unseres neuen Laborkühlschranks unter dem Ladentisch.
5410.00 € - 5625.00 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,5 cu. ft. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 156 l |
No. of Doors | 1 |
Einschübe | 3 |
Zertifizierung/Konformität | CE, REACH, RoHS, UL |
Produktcode | Marke | Ausführung der Tür | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausführung der Tür | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16669233
|
Thermo Scientific™
TSX505GA |
Einfaches Glas | 100-240 V 50-60 Hz | NEMA 5-15 P, weitere globale Typen verfügbar |
5625.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16638252
|
Thermo Scientific™
TSX505SA |
Einfach Vollglas | 100-240 V 50-60 Hz | NEMA 5-15 P, weitere globale Typen verfügbar |
5410.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Die neuen Thermo Scientific™ Untertisch-Kühlschränke der TSX Serie wurden speziell für Ihre Umgebung entwickelt und unterstützen den Probenschutz und die Nachhaltigkeitsziele bei der Lagerung von Medien, Reagenzien, Chemotherapien, pharmazeutischen und anderen Forschungs- und medizinischen Produkten. Die TSX-Serie wird mit V-Antrieb betrieben und überzeugt durch wenig Energieverbrauch, geringere Geräuschentwicklung sowie verbesserte Leistung und ein verbessertes Benutzererlebnis. Diese neuen Untertisch-Kühlschränke sind leise und verfügen über eine verbesserte Benutzeroberfläche, eine automatische Verriegelung sowie eine erhöhte Speicherkapazität und Zuverlässigkeit.
Entwickelt, um die Temperaturkonstanz aufrechtzuerhalten, um medizinische und pharmazeutische Produkte, Labormedien, Reagenzien und vieles mehr zu schützen.- Die einzigartige V-Drive-Technologie ist so konzipiert, dass sie Energie spart, ohne den Schutz gespeicherter Produkte zu beeinträchtigen
- U.S. Environmental Protection Agency SNAP (Significant New Alternatives Policy)-konforme Kältemittel
- Leiser Betrieb mit nur 35 dbA (43 beim Herunterziehen)
- Verringerter Energieverbrauch
- Elegantes Außendesign und Touchscreen
- Helle, leicht einstellbare LED-Innenbeleuchtung
- Touchscreen-Controller mit Passwortschutz
- Datenprotokollierung mit USB-Download-Funktion
- Notfallbatterie
- Auswahl zwischen doppelseitiger Glastür oder massiver Tür
- Luft- oder Glykol-Temperaturanzeige
- Automatische Verriegelung
- 1" Kabeldurchführung hinten
- Fernalarmkontakte
- Akustische und optische Alarme: Stromausfall, hohe Temperatur, niedrige Temperatur, niedriger Akku, Speicher voll, Tür offen
- ADA-konform
- Kompatibel mit den meisten elektronischen Schlössern*
*Daten liegen vor.
Spezifikation
5,5 cu. ft. | |
1 | |
CE, REACH, RoHS, UL | |
Alarm | |
20,5 in. | |
52 cm | |
23 in. | |
23,6 in. | |
60 cm | |
100-240 V 50-60 Hz |
156 l | |
3 | |
Automatisch | |
26 in. | |
66 cm | |
31,8 in. | |
58,4 cm | |
19,5 in. | |
10 A Max / 3 A Dauerzustand | |
50/60 Hz |