Learn More
Thermo Scientific™ Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie Thermo Scientific™ TSX sind eine nachhaltige Variante für die Plasmalagerung.
Marke:  Thermo Scientific™ TSX5030LV
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15953620
  • 12305.00 € / 1 Stück
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie Thermo Scientific™ TSX sind mit Funktionen ausgestattet, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die Lagerung von Plasma konzipiert wurden. Die V‑Antriebstechnologie dieser Serie passt das Kälteleistungsverhalten kontinuierlich an die Anwendungsumgebung an und gewährleistet dadurch eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu gefährden.
  • Erfüllt die strengen Auflagen der AABB und FDA an die Plasmalagerung
  • Zur Lagerung von bis zu 532 Plasmabehältern (250 ml-Behälter)
  • Zur Lagerung von 1,064 Plasmaboxen im 51.1 cu. ft.-Tiefkühlschrank (250 ml-Behälter)
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde ’
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Temperaturbereich: -35 °C bis -15 °C (werkseitig auf -30 °C voreingestellt)
  • Praktische, vollständig herausziehbare und verstellbare Edelstahlschubladen
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Werkseitig installierter Datenschreiber im Lieferumfang enthalten
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochleistungs-Gefrierschrank
1447 L
2 solide
Edelstahl
UL, AABB-Umfang, CE, FDA, MDD, 93/42/EWG (Klasse IIa), AABB-Umfang
TSX-Reihe
Automatisch
96,2 x 143,5 x 199,4 cm (37,9 x 56,5 x 78,5 in.)
28,5 in.
72,4 cm
58 in.
147,3 cm
52,5 in.
133,4 cm
Standard
15 A (CB)
230 V
50/60 Hz
Gehäuse R290
7
51,1 cu. ft.
-35 ° bis -15 °C (-30 °C)
2
7
Mikroprozessor
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
37,8 in.
96,0 cm
78,5 in.
199,4 cm
56,5 in.
143,5 cm
Drahtlos
Smart-Vue kompatibel
CEE 7/7
208–230 V, 50 Hz
Energieeffizient
Boxen (1064)