Learn More
Thermo Scientific™ TSX Series Kühlgeräte für Hochleistungschromatographie
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Marke: Thermo Scientific™ TSX3005CV
7033.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Thermo Scientific™ TSX Series Kühlschränke für Hochleistungschromatographie sind für unterschiedliche Anwendungen ausgelegt, bei denen eine genaue Temperaturregelung, ungehinderter Zugriff auf Chromatographie-Instrumente sowie die Möglichkeit, Instrumente und Apparate einfach in das Gerät einzubringen, benötigt werden. Die TSX Chromatographie-Serie verfügt über branchenführende Sicherheitsfunktionen, um maximalen Schutz für Chromatographie-Anwendungen zu gewährleisten, bei denen eine kontrollierte Umgebung mit 2 °C bis 8 ° C erforderlich ist.
- Der Kohlenwasserstoff-Sicherheitssensor sorgt für die Sicherheit von Ladung und Laborpersonal.
- Entspricht GMP-Reinraumklasse A/ISO 6 (ISO EN 14644-1 )
- Entwickelt für Chromatographie-Anwendungen, die einen Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C erfordern
- Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
- Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
- Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Betriebstemperaturbereich: 2 ° bis 8 °C (werkseitig auf 5 °C voreingestellt)
- Glastürmodelle nur bei Chromatographie-Produktreihe
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
- Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
- Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
- Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
- Ergonomische Türgriffe
- Datenschreiber optional erhältlich
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Hochleistungskühlschrank | |
827 l | |
Gehäuse R290 | |
2 Halb | |
Mikroprozessor | |
Automatisch | |
Optional | |
37,3 x 34,0 x 78,5 in. (94,7 x 86,4 x 199,4 cm) | |
94,7 x 86,4 x 199,4 cm (37,3 x 34,0 x 78,5 in.) | |
28,5 in. | |
72.3 cm | |
58,0 in. | |
147.3 cm | |
30 in. | |
76.2 cm | |
CEE 7/7 | |
208–230 V, 50 Hz | |
Energieeffizient | |
201 kg |
29,2 cu. ft. | |
3°-7°C (5°C) | |
Glas | |
UL, cUL, CE | |
TSX-Reihe | |
Alarm, Schreiber | |
Smart Vue-kompatibel | |
28,5 x 30,0 x 58,0 in. (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) | |
37,3 in. | |
94.7 cm | |
78,5 in. | |
199.4 cm | |
34,0 in. | |
86.4 cm | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
442 lbs. |