Learn More
Thermo Scientific™ TSX Series Kühlgeräte für Hochleistungschromatographie
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16367181 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
45,8 cu. ft.
51,1 cu. ft.
Ausführung der Tür:
Doppelglas
Einfaches Glas
Glas
Glasschiebe
Elektrische Anforderungen:
208–230V, 50/60 Hz
208–230 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16367181
Marke: Thermo Scientific™ TSX2305CV
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Thermo Scientific™ TSX Series Kühlschränke für Hochleistungschromatographie sind für unterschiedliche Anwendungen ausgelegt, bei denen eine genaue Temperaturregelung, ungehinderter Zugriff auf Chromatographie-Instrumente sowie die Möglichkeit, Instrumente und Apparate einfach in das Gerät einzubringen, benötigt werden. Die TSX Chromatographie-Serie verfügt über branchenführende Sicherheitsfunktionen, um maximalen Schutz für Chromatographie-Anwendungen zu gewährleisten, bei denen eine kontrollierte Umgebung mit 2 °C bis 8 ° C erforderlich ist.
  • Der Kohlenwasserstoff-Sicherheitssensor sorgt für die Sicherheit von Ladung und Laborpersonal.
  • Entspricht GMP-Reinraumklasse A/ISO 6 (ISO EN 14644-1 )
  • Entwickelt für Chromatographie-Anwendungen, die einen Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C erfordern
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Betriebstemperaturbereich: 2 ° bis 8 °C (werkseitig auf 5 °C voreingestellt)
  • Glastürmodelle nur bei Chromatographie-Produktreihe
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Datenschreiber optional erhältlich
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
*Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der TSX-Serie und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Hochleistungs-Chromatographiekühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 23 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 650 l
Temperatur (Sollwert) 3°-7°C (5°C)
Kältemittel Gehäuse R290
Ausführung der Tür Einfaches Glas
Einschübe 2 Halb
Zertifizierung/Konformität cUL, RoHS, UL, CE, RoHS
Display Mikroprozessor
Produktlinie TSX-Reihe
Gewährleistung Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Datenschreiber Optional
SmartView-Kompatibilität Smart Vue-kompatibel
Abmessungen (T x B x H) innen 28,5 x 24 x 58 in. (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 96.2 x 71.1 x 199.4 cm (37.8 x 28 x 78.5 in.)
Außentiefe (angloamerikanisch) 37,8 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 28,5 in.
Außentiefe (metrisch) 96.2 cm
Innentiefe (metrisch) 72.3 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 78,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 58 in.
Außenhöhe (metrisch) 199.4 cm
Innenhöhe (metrisch) 147.3 cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 28 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 24 in.
Außenbreite (metrisch) 71.1 cm
Innenbreite (metrisch) 61 cm
Stromstärke 16 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 208/230 V
Elektrische Anforderungen 208–230V, 50/60 Hz
Frequenz 50 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient