Learn More
Thermo Scientific™ Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6956022 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE 7/7
Elektrische Anforderungen:
208–230 V, 50 Hz
Ausführung der Tür:
Doppelglas
Glas
Kapazität (angloamerikanisch):
11,5 cu. ft.
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
51,1 cu. ft.
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16307181
Marke: Thermo Scientific™ TSX1204BV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific™ TSX sind ENERGY STAR™-zertifiziert und enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die Lagerung von Vollblut und Blutkomponenten konzipiert wurden. Die V‑Antriebstechnologie dieser Serie passt das Kälteleistungsverhalten kontinuierlich an die Anwendungsumgebung an und gewährleistet dadurch eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu gefährden.
  • Erfüllt die strengen Auflagen der AABB und FDA an die Lagerung von Vollblut und Blutkomponenten
  • Lagerung von bis zu 385 Blutbeuteln (450 ml Vollblut); Lagerung von bis zu 770 Blutbeuteln im 51/2 cu. ft.-Kühlschrank (450 ml Vollblut)
  • Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
  • Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
  • Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde’
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C (werkseitig auf 4 °C voreingestellt)
  • Praktische, vollständig herausziehbare und verstellbare Edelstahlschubladen
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
  • Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
  • Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
  • Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
  • Ergonomische Türgriffe
  • Werkseitig installierter Datenschreiber im Lieferumfang enthalten
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Typ Hochleistungskühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 11,5 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 326 L
Temperatur (Sollwert) 3 ° bis 7 °C (4 °C)
Kältemittel Gehäuse R290
Ausführung der Tür Glas
Schubladen Edelstahl (Schublade)
Anzahl Schubfächer 6
Isolierung Mit Wasser verschäumter Schaumstoff
Zertifizierung/Konformität FDA
Display Mikroprozessor
Produktlinie TSX-Reihe
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Datenschreiber Standard
SmartView-Kompatibilität Smart Vue-kompatibel
Abmessungen (T x B x H) außen 77,5 x 61,9 x 185,4 cm (30,5 x 24,0 x 73,0 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 21,8 x 20,0 x 52,4 in. (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
Abmessungen (L x B x H) außen 30,5 x 24,0 x 73,0 in. (77,5 x 61,9 x 185,4 cm)
Außentiefe (angloamerikanisch) 30,5 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 21,8 in.
Außentiefe (metrisch) 77,5 cm
Innentiefe (metrisch) 55,4 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 73,0 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 52,4 in.
Außenhöhe (metrisch) 185,4 cm
Innenhöhe (metrisch) 133,1 cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 24,0 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 20 in.
Außenbreite (metrisch) 61,9 cm
Innenbreite (metrisch) 50,8 cm
Stromstärke 15 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 208–230 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient
Versandgewicht (angloamerikanisch) 404 lb.
Versandgewicht (metrisch) 183 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 350 lb.
Gewicht (metrisch) 159 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
*Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der TSX-Serie und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation