Learn More
Thermo Scientific™ Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Marke: Thermo Scientific™ TSX5004BV
10709.90 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific™ TSX sind ENERGY STAR™-zertifiziert und enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die Lagerung von Vollblut und Blutkomponenten konzipiert wurden. Die V‑Antriebstechnologie dieser Serie passt das Kälteleistungsverhalten kontinuierlich an die Anwendungsumgebung an und gewährleistet dadurch eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu gefährden.
- Erfüllt die strengen Auflagen der AABB und FDA an die Lagerung von Vollblut und Blutkomponenten
- Lagerung von bis zu 385 Blutbeuteln (450 ml Vollblut); Lagerung von bis zu 770 Blutbeuteln im 51/2 cu. ft.-Kühlschrank (450 ml Vollblut)
- Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
- Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
- Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
- Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde’
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C (werkseitig auf 4 °C voreingestellt)
- Praktische, vollständig herausziehbare und verstellbare Edelstahlschubladen
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
- Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sollwertsicherheit und Alarmen
- Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
- Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
- Ergonomische Türgriffe
- Werkseitig installierter Datenschreiber im Lieferumfang enthalten.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
51,1 cu. ft. | |
3 ° bis 7 °C (4 °C) | |
Doppelglas | |
Edelstahl (Schublade) | |
UL, AABB-Umfang, CE, FDA, MDD, 93/42/EWG (Klasse IIa), AABB SCoPE | |
TSX-Reihe | |
Automatisch | |
Standard | |
28,5 x 52,5 x 58 in. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm) | |
28,5 in. | |
72,4 cm | |
58 in. | |
147,3 cm | |
52,5 in. | |
133,4 cm | |
CEE 7/7 | |
208–230 V, 50 Hz | |
Energieeffizient |
1447 L | |
Gehäuse R290 | |
2 | |
14 | |
Mikroprozessor | |
Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details | |
Alarm, Schreiber | |
Smart Vue-kompatibel | |
37,9 x 56,5 x 78,5 in. (96,2 x 143,5 x 199,4 cm) | |
96,0 cm | |
78,5 in. | |
199,4 cm | |
56,5 in. | |
143,5 cm | |
15 A (CB) | |
208/230 V | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
*Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der TSX-Serie und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation