Learn More
TST™ Pack für Bowie-Dick™-Test
Testen Sie mit dieser Testpackung die Dampfdurchdringungs- und Luftverdrängungskapazität eines Vakuumsterilisators. Die TST™ Bowie Dick Testpackung ist eine einzigartige Kombination der fortschrittlichen, intelligenten Browne Einfärbetechnologie und des originalen Bowie Dick Konzepts.
Marke: Steris Corporation 2310AB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.58000kg
Beschreibung
- Einmal-Testpackung
- Ein erfolgreicher Test bestätigt, dass die Dampfdurchdringung in die Testpackung schnell und gleichmäßig erfolgt und dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase effektiv entfernt wurden.
- Der chemische Indikator in der Mitte der Packung zeigt eine deutliche Farbänderung von Gelb nach Dunkelblau/Violett, wenn er einer spezifischen Kombination aus Zeit, Temperatur und Dampf ausgesetzt ist.
- Entspricht ISO 11140-4 Klasse 2
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Für Sterilisatoren mit großer poröser Beladung | |
TST Bowie Dick Testpaket | |
121 bis 124 ˚C für 8 bis 8.3 min, entspricht ISO 11140-4(3) Klasse 2 | |
Ja | |
Dampf, Vakuum |
Entspricht ISO 11140-4(3) Klasse 2 | |
Vakuumsterilisator | |
121°bis 124 °C | |
20 Packungen | |
8 bis 8,3 min |