Learn More
TSPAN10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | TSPAN10 |
|---|---|
| Konzentration | 0.13 mg/mL |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16883064
|
Proteintech
14430-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16873064
|
Proteintech
14430-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
TSPAN10 belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. It is a multi-pass membrane protein. The exact function of TSPAN10 remains unknown.Spezifikation
| TSPAN10 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9H1Z9 | |
| 83882 | |
| TSPAN10 Fusion Protein Ag5807 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TSPAN10 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| OCSP, Oculospanin, tetraspanin 10, Tspan 10, TSPAN10 | |
| TSPAN10 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |