Learn More
TSH beta Antibody (TSHb/7001R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Bio-Techne NBP3-14196UV
Artikelnummer. 18388883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.00 €
    596.40 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 34.60 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TSH beta Monoclonal antibody specifically detects TSH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TSH beta
Monoclonal
DyLight 350
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TSHb/7001R
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
thyroid stimulating hormone, beta, thyroid-stimulating hormone subunit beta, thyrotropin beta chain, thyrotropin beta subunit, thyrotropin subunit beta, TSH-B, TSH-BETA
Recombinant human TSH beta fragment (Uniprot: P01222)
0.1 mL
Cancer, Signal Transduction
7252
Store at 4°C in the dark.