Learn More
Thermo Scientific™ Untertisch-Kühlschränke der Serie TSG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16445249 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Steckertyp:
NEMA 5-15 P, weitere globale Typen verfügbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16445249
Marke: Thermo Scientific™ TSG505GA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Die Thermo Scientific™ Untertisch-Kühlschränke der TSG Serie mit Phonon-Festkörperkühltechnologie wurden entwickelt, um die strengen und anspruchsvollen Anforderungen von Gesundheits-, Forschungs- und Industrieanwendungen zu erfüllen, bei denen eine solide Leistung erforderlich ist – zur optimalen Lagerung von Muttermilch und Medikamenten, Analysatorkits und Reagenzien und sogar Zellkulturmedien.
Hauptmerkmale des TSG505 Untertisch-Kühlschranks:
  • Festkörper-Kühltechnologie
  • Der flüsterleise Betrieb führt zu einer komfortableren Arbeitsumgebung, die klinische und medizinische Anforderungen erfüllt.
  • Dank der höheren Kapazitäten aufgrund der geringeren Anzahl an Kühlkomponenten können Sie mehr auf weniger Platz unterbringen.
  • Die Energy Star-Leistungsfähigkeit senkt die Betriebskosten
  • Biologische Kältemittel unterstützen globale Initiativen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen
  • Vollständiges Alarmset – einschließlich hoher/niedriger Temperatur, Tür offen und Stromausfall – unterstützt die Anforderungen für die medizinische Lagerung
  • Fernalarmkontakte auf TSG505, unterstützt Forschungsanforderungen für die Überwachung
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5,5 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 156 l
Temperaturbereich 2°C bis 9°C
Ausführung der Tür Glas
No. of Doors 1
Scharnierseite Rechts
Einschübe 3
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichtetes CRS
Zertifizierung/Konformität CE, UL
Modell Untertisch
Rollen Nein
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen SMART VUE-kompatibel, Fernalarmkontakte
Datenausgabe Fernalarmkontakte
Außentiefe (angloamerikanisch) 26,9 in. (Tür geschlossen)
Außentiefe (metrisch) 684 mm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 32 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 23 in.
Außenhöhe (metrisch) 813 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 23,6 in.
Außenbreite (metrisch) 600 mm
Steckertyp NEMA 5-15 P, weitere globale Typen verfügbar
Spannung 100/240 V
Elektrische Anforderungen 100-240 V 50-60 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient