Learn More
Thermo Scientific™ TSG Mehrzweck-Kühlschränke
Die Universalkühlschränke der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
Marke: Thermo Scientific™ TSG1500REGBW
Beschreibung
Die Thermo Scientific Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt. Die TSG Serie ist ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des täglichen Einsatzes in Forschungs-, klinischen und industriellen Labors, in denen Reagenzien, Medien, Proteine und Proben aufbewahrt werden, die täglich im Labor verwendet werden.
TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
- Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
- Glass door (triple pane) and solid door configurations
- Whisper quite operation < 50 dBA
- White painted interior and exterior
- Adaptive Defrost
- Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
- Low heat output
- Rear access port
- Keyed Lock
- LED interior lighting
- Green hydrocarbon refrigerants
- Remote alarm contacts
Spezifikation
TSG Serie Allzweck-Laborkühlschrank | |
2°C bis 10°C | |
R290 | |
2 | |
30 kg | |
Lackierter Stahl | |
CE | |
Digital Mikroprozessor | |
36 Monate | |
Boxed | |
Türschloss | |
690 x 1300 x 1510 mm | |
UK | |
230 V/50 Hz | |
Energie Effizient |
1500 L | |
+5°C | |
Glas | |
8 Einstellbar | |
Stahl | |
Lackierter Stahl | |
Yes | |
1 Rear Access Port | |
Adaptives Abtauen | |
Alarm | |
Smart-Vue Pro kompatibel | |
837 x 1440 x 2082 mm | |
230 V | |
50 Hz | |
283 kg |