Learn More
Thermo Scientific™ TSG Allzweck-Kühlschränke - in Kisten verpackt
GREENER_CHOICE
Die Universalkühlschränke der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
Marke:  Thermo Scientific™ TSG700RESCV
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17127768
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
™ Die Thermo Scientific Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt. Die TSG Serie ist ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des täglichen Einsatzes in Forschungs-, klinischen und industriellen Labors, in denen Reagenzien, Medien, Proteine und Proben aufbewahrt werden, die täglich im Labor verwendet werden.
Die Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihr Labor entwickelt und vereinen die Leistung, Sicherheit und Qualität, die für alltägliche Laboranwendungen erforderlich sind.
  • Große Auswahl an Größen von 400 l bis 1500 l Doppeltür
  • Glastür (Dreifachscheibe) und massive Türkonfigurationen
  • Flüsterleiser Betrieb < 50 dBA
  • Innen und außen weiß lackiert
  • Adaptives Abtauen
  • Alarm für Temperatur, Tür offen und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
  • Geringe Wärmeabgabe
  • Kabeldurchführung hinten
  • Schloss mit Schlüssel
  • LED-Beleuchtung im Innenraum
  • Umweltverträgliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • Fernalarmkontakte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TSG Serie Allzweck-Laborkühlschrank
2°C bis 10°C
R290
1
30 kg
Lackierter Stahl
Ja
1 Hintere Zugangsöffnung
Adaptives Abtauen
Alarm
Smart-Vue Pro kompatibel
840 x 750 x 2100 mm
230 V
Energie Effizient
700 l
+5&Grad;C
Fest
4 Einstellbar
Lackierter Stahl
CE
Digital Mikroprozessor
12 Monate
Verpackt
Türschloss
686 x 600 x 1505 mm
EU
50 Hz
165 kg