Learn More
Thermo Scientific™ TSG Allzweck-Kühlschränke - in Kisten verpackt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17107758 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 l
700 l
1500 l
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17107758
Marke: Thermo Scientific™ TSG400RESCV
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Universalkühlschränke der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
™ Die Thermo Scientific Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt. Die TSG Serie ist ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des täglichen Einsatzes in Forschungs-, klinischen und industriellen Labors, in denen Reagenzien, Medien, Proteine und Proben aufbewahrt werden, die täglich im Labor verwendet werden.
Die Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihr Labor entwickelt und vereinen die Leistung, Sicherheit und Qualität, die für alltägliche Laboranwendungen erforderlich sind.
  • Große Auswahl an Größen von 400 l bis 1500 l Doppeltür
  • Glastür (Dreifachscheibe) und massive Türkonfigurationen
  • Flüsterleiser Betrieb < 50 dBA
  • Innen und außen weiß lackiert
  • Adaptives Abtauen
  • Alarm für Temperatur, Tür offen und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
  • Geringe Wärmeabgabe
  • Kabeldurchführung hinten
  • Schloss mit Schlüssel
  • LED-Beleuchtung im Innenraum
  • Umweltverträgliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • Fernalarmkontakte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TSG Serie Allzweck-Laborkühlschrank
Kapazität (metrisch) 400 l
Temperaturbereich 2°C bis 10°C
Temperatur (Sollwert) +5&Grad;C
Kältemittel R290
Ausführung der Tür Fest
No. of Doors 1
Einschübe 5 Einstellbar
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 30 kg
Schrankmaterial Stahl
Oberflächenbehandlung außen Lackierter Stahl
Innen Lackierter Stahl
Zertifizierung/Konformität CE
Regelungsart Digital Mikroprozessor
Anschlüsse 1 Hintere Zugangsöffnung
Gewährleistung 12 Monate
Abtauen Adaptives Abtauen
Verpackungsart Verpackt
Überwachungsoptionen Alarm
Zugriffssicherheit Türschloss
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue Pro kompatibel
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 500 x 1405 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 655 mm x 600 mm x 1955 mm
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Umweltfreundliche Eigenschaften Energie Effizient
Versandgewicht (metrisch) 150 kg