Learn More
Thermo Scientific™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der TSC Serie
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50 Hz
230 V, 50 Hz
Aufnahmevermögen:
Boxen (252)
Boxen (348)
Boxen (396)
Boxen (63)
Abmessungen (T x B x H) außen:
75,9 x 72,4 x 111,3 cm (29,9 x 28,5 x 43,8 in.)
84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in.)
85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in.)
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben sicher in vielseitigen Thermo Scientific™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der TSC Serie, die alle Probenschutzfunktionen unserer TSE und TSD Standgeräte bieten. Diese für eine einfache Handhabung und Temperatursteuerung mit einer fortschrittlichen Mikroprozessorsteuerung ausgestatteten Kühlschränke sind in vier praktischen Größen und mit einer umfangreichen Auswahl an Gestellsystemen erhältlich.
Eigenschaften:
- Mikroprozessorsteuerung: Zentrales Informationszentrum mit Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem gewährleistet, dass alle Bedienelemente und Anzeigen leicht erreichbar und ablesbar sind—bei den Modellen 3 cu. ft. auf Kniehöhe
- Hochmodernes Kühlsystem: Verbessert die Temperatursteuerung und hält Leistungsreserven bereit, wodurch die Temperatur der gelagerten Proben konstanter bleibt
- 25 cm-Zugang (1 in.): Ermöglicht die Verwendung unzweckmäßiger Sonden oder Instrumente
- Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter: Schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann
- Einfache Installation: Neue, arretierbare 2 Zoll-Leichtlaufrollen
- Einhandbetrieb: Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff
Bauweise:
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost I
- nnenraum aus Edelstahl
- Polystyrol-Innendeckel: Verringern den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
- 5 Zoll (127 mm) dicke geschäumte Polyurethan-Isolierung: Verringert den Stromverbrauch, hält den Temperatursollwert aufrecht und gewährleistet in Kombination mit der Drei-Punkt-Türdichtung längere Haltezeiten, wenn eine Tür geöffnet wurde
Optionale Leistungsmerkmale:
- CO2 oder LN2-Notversorgungssysteme: CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
- Ein optionaler integrierter Datenschreiber oder ein digitales Datenerfassungssystem kann bei unseren Forma 900 -86 °C-Modellen auf Augenhöhe oder bei den Forma 700 -40 °C-Modellen auf Kniehöhe eingebaut werden
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | TSC-Serie Ultratiefkühlschrank, Kapazität 348 Boxen, 230 V, 50 Hz |
| Typ | Ultratiefkühlgerät, Truhe |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 17 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 481,4 L |
| Temperaturbereich | –50 bis –86 °C |
| Schrankmaterial | Kaltgewalzter Stahl |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Innen | Edelstahl |
| Oberflächenbehandlung außen | Pulverbeschichteter Stahl |
| Zertifizierung/Konformität | CE, cULus, FDA Klasse I, UL |
| Mehr anzeigen |