Learn More
Invitrogen™ Tryptose-Phosphat-Bouillon
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11500546
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11500546
Marke: Invitrogen™ 18050039
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zellkulturergänzung für BHK-21-Zellen, die für die Impfstoffproduktion verwendet werden
  • Tryptose-Phosphat-Bouillon enthält Tryptose (eine enzymatische Hydrolyse von Protein), Dextrose, Natriumchlorid und Dinatriumphosphat
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), die bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert ist
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Produkttyp Tryptose Phosphate Broth
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur