Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar, bestrahlte Abklatschplatte, dreifach verpackt
Beschreibung
Führen Sie mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Agar Irradiated Triple Wrap Kontaktplatte mühelos Oberflächenproben in streng regulierten Umgebungen durch. Trypton-Soja-Agar ist ein Universalmedium, das zwei Peptone enthält. Es unterstützt das Wachstum einer Vielzahl von Organismen und eignet sich für die Kultivierung von aeroben und anaeroben Bakterien.
Optimieren Sie die Umweltüberwachung von Reinraumumgebungen mit der Tryptone Soya Agar Irradiated Triple Wrap Kontaktplatte.
- Sicher: Der kuppelförmige Boden verhindert das Herausfallen von Agar aus der Schale
- Einfach in der Handhabung: Durch die GripFit™ Technologie können die Deckel während der Handhabung nicht verrutschen, während der Umgebungsüberwachung aber leicht entfernt werden
- Unkomplizierte Interpretation der Ergebnisse: Die gitterförmig unterteilte Bodenbeschichtung der Platten ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor feststellen, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt
- Einfach stapelbar: Das erhöht die Stabilität bei Handhabung und Transport. Die reduzierte Luftzirkulation verhindert das Austrocknen der Platten
- Konsistenz: Herstellung mit einem speziellen automatischen Verfahren, um eine glatte und gleichmäßige Verteilung des Agars auf jeder Platte zu gewährleisten
- Reduzierung des Kontaminationsrisikos: Schutzschichten verbessern die Feuchtigkeitskontrolle durch Integrierung neuartiger Elemente, die den Durchgang und die Aufnahme überschüssiger Feuchtigkeit ermöglichen, wodurch das Risiko einer Kontamination reduziert wird
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | Strohfarben, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Beschreibung | Trypton-Soja-Agar mit Enthemmer, PLUS Abklatschplatte |
| Format | 55 mm-Kontaktplatte |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 13,5 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Dreifach verpackt - bestrahlt |
| Menge | 10 Stück/Packung |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.