Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Enthemmer, PLUS dreifach verpackte bestrahlte Abklatschplatte
Zum mühelosen Beproben von Oberflächen nach Reinigung und Desinfektion: Vier Desinhibitoren (inkl. Natriumthiosulfat) neutralisieren Flächendesinfektionsmittel und erleichtern die Rückgewinnung von Mikroorganismen .
Marke: Thermo Scientific™ PO5171D
29.92 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Nehmen Sie problemlos Umweltüberwachungsproben gereinigter und desinfizierter Oberflächen mit Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Agar mit Disinhibitor PLUS TWI-Abklatschplatten (TWI Triple Wrap Irradiated, dreifach verpackt und bestrahlt). Sie enthalten Lecithin und Polysorbat 80, Natriumthiosulfat und Tween 80 zur Neutralisierung von Oberflächendesinfektionsmitteln und unterstützen die Recovery von Mikroorganismen. Die Zugabe von Natriumthiosulfat entspricht den Anforderungen der Internationalen Pharmakopöe.
- Sicher: Der kuppelförmige Boden verhindert das Herausfallen von Agar aus der Schale.
- Einfach handhabbar: Durch die GripFit™ Technologie können die Deckel während der Handhabung nicht verrutschen, während der Umgebungsüberwachung aber leicht entfernt werden.
- Unkomplizierte Interpretation der Ergebnisse:Die gitterförmig unterteilte Bodenbeschichtung der Platten ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor feststellen, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt
- Einfach stapelbar: erhöht die Stabilität bei Handhabung und Transport. Die reduzierte Luftzirkulation verhindert das Austrocknen der Platten.
- Konsistenz: Herstellung mit einem speziellen automatischen Verfahren, um eine glatte und gleichmäßige Verteilung des Agars auf jeder Platte zu gewährleisten.
Spezifikation
6°bis 12 °C | |
Agarplatten | |
20/Pckg. |
TSA mit Disinhibitor PLUS TWI-Kontaktplatte | |
13 mL |
Nur für Laboranwendungen.