Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Lösung, EP/USP/BP/JP) (dehydriert)
Züchten Sie eine Vielzahl verschiedener Mikroorganismen mit diesem Universalmedium, das zwei Peptone enthält.
172.00 € - 1580.00 €
Spezifikation
Beschreibung Trypton-Soja-Bouillon (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Lösung USP)
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11409658
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CM0129R
2,5 kg
560.56 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10525943
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
CM0129B
500 g
172.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10535943
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CM0129T
5 kg
1580.00 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Soja-Bouillon EP/USP/BP/JP (dehydriert) können Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen züchten. Das Universalmedium, das zwei Peptone enthält, eignet sich für die Kultivierung sowohl von Aerobiern als auch Anaerobiern. Es wird in internationalen Pharmakopöen1, 2, 3, 4 und in Methoden für die Lebensmittelanalytik für das Wachstum einer Vielzahl an Organismen vorgegeben.
Verwenden Sie Trypton-Soja-Bouillon zur Unterstützung eines üppigen Wachstums vieler anspruchsvoller Organismen ohne Zusatz von Serum und halten Sie gleichzeitig die Rezepturvorgaben verschiedener internationalen Pharmakopöen ein.
  • Für die Röhrchenverdünnung bei Antibiotika-Empfindlichkeitstests geeignet
  • In der USP für die Rückgewinnung von Organismen nach Sterilisationsvorgängen empfohlen4
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
Trypton-Soja-Bouillon (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Lösung USP)
Pulver
Trockenkulturmedien
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Laboranwendungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Trypton-Soja-Bouillon (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Lösung, EP/USP/BP/JP) (dehydriert)