Learn More
Tryptamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10720891
Tryptamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10720891
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10720891
Marke: Thermo Scientific Acros 186120100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-54-1
Summenformel C10H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
MDL-Nummer MFCD00005661
InChI-Schlüssel APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethanamin
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptamine
Schmelzpunkt 113.0°C to 117.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 137.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 22,I,636
Merck Index 15,9976
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, practically insoluble in ether, benzene and, chloroform
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flocken oder kristallines Pulver
Name des Produkts
Tryptamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >