Learn More
Lonza™ Trypsin/EDTA-Lösung
Dient zum Entfernen von Zellen von der Oberfläche des Kulturgefäßes in die Suspension. Lonza™Trypsin/EDTA-Lösung kann durch Zugabe eines Serum-Medium-Gemisches oder eines Trypsin-Inhibitors gestoppt werden.
Marke:  Lonza™ CC-5012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 11685530
  • 144.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtig, farblos bis gelb
  • Hochaktive Schweineenzym-Präparation
  • Wird bei einer Arbeitskonzentration von 0,025 % verwendet
  • In einer ausgewogenen Salzlösung ohne Calcium oder Magnesium zubereitet
  •  pH-Wert 7,6 – 7,8. 
Spezifikation
Spezifikation
Reagenz zur Zellkulturdissoziation
100 ml