Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Artikelnummer. 15876741
Click to view available options
Menge:
100 μg
10 μg
25μ g
500 μg
Konzentration:
1 μg/μl
5 μg/μl
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15876741
Marke: Invitrogen™ A36499
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein CRISPR Cas9-Protein der nächsten Generation, das für maximale Bearbeitungseffizienz entwickelt wurde.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 is a next-generation CRISPR Cas9 protein engineered to deliver maximum editing efficiency.
TrueCut Cas9 Protein v2 ist ein rekombinantes Streptococcus-Pyogene-Cas9-Protein (wt) für die Genombearbeitung mit CRISPR-Technologie, das aus E. Coli aufgereinigt wurde. Das Cas9-Protein bildet einen sehr stabilen Ribonucleoprotein (RNP)-Komplex mit der Guide-RNA (gRNA)-Komponente des CRISPR/Cas9-Systems. Die Einbindung von Kernlokalisierungssignalen (NLS) unterstützt die Übertragung an den Zellkern und erhöht die Rate der genomischen DNA-Spaltung.
  • Gleichbleibend hohe Bearbeitungseffizienz in allen getesteten Zelllinien einschließlich Standard, Immun, Primär und Stamm, mit bis zu 2x höherer Bearbeitungseffizienz bei schwierigen Zielen als die Konkurrenz.
  • Hohe Qualität nach strengen ISO 13485 Qualitätsstandards hergestellt
  • Validierte Protokolle für eine große Anzahl von Zelltypen helfen Ihnen, schneller zum Erfolg zu kommen
  • Transfektionsfähig, entweder mit lipidvermittelten Transfektionsreagenzien oder mit Elektroporation
  • Eliminiert Zeitaufwändige Klonierungsschritte
  • Erhältlich in 2 Konzentrationen: 1 μg/μl für den Einsatz in Standard-Bearbeitungsszenarien und 5 μg/μl zur Optimierung von Bearbeitungsbedingungen in schwierigeren Szenarien, z. B. in primären oder embryonalen Zellen, Mikroinjektion oder beim Screening mehrerer gRNA-Sequenzen gleichzeitig
Zertifizierungen
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 μg/μl
Komponenten 100 μl TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml)
Güte Molekularbiologie
Inhalt und Lagerung 100 µl TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml)
Bei –5 bis –30 °C lagern.
Zugriffsnummer NC_002737.2:854751-858857
Expressionssystem E. coli
Gen-ID (Entrez) 901176
Gensymbol Spy_1046
Gen-Alias cas5, csn1
Proteinform Rekombinant
Proteinmarkierung Nicht markiert
Versandbedingung Trockeneis
Validierte Anwendung Genomeditierung
Menge 500 μg
Produkttyp Cas9-Protein v2
Forschungskategorie Genom-Editierung
Produktlinie Invitrogen