Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Artikelnummer. 15748969
Click to view available options
Menge:
100 μg
10 μg
25μ g
500 μg
Konzentration:
1 μg/μl
5 μg/μl
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15748969
Marke: Invitrogen™ A36496
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein CRISPR Cas9-Protein der nächsten Generation, das für maximale Bearbeitungseffizienz entwickelt wurde.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 is a next-generation CRISPR Cas9 protein engineered to deliver maximum editing efficiency.
Invitrogen TrueCut Ca9 Protein v2 ist ein CRISPR Cas9-Protein der nächsten Generation, das für maximale Bearbeitungseffizienz entwickelt wurde.  Zu den Merkmalen gehören:
• Gleichbleibend hohe Bearbeitungseffizienz in allen getesteten Zelllinien einschließlich Standard, Immun, Primär und Stamm, mit bis zu 2x höherer Bearbeitungseffizienz bei schwierigen Zielen als die Konkurrenz
• Hohe Qualität nach strengen ISO 13485 Qualitätsstandards hergestellt
• Validierte Protokolle für eine große Anzahl von Zelltypen helfen Ihnen, schneller zum Erfolg zu kommen
TrueCut Cas9 Protein v2 ist ein rekombinantes Streptococcus-Pyogene-Cas9-Protein (wt) für die Genombearbeitung mit CRISPR-Technologie, das aus E. Coli aufgereinigt wurde. Das Cas9-Protein bildet einen sehr stabilen Ribonukleoprotein (RNP)-Komplex mit der Guide-RNA (gRNA)-Komponente des CRISPR/Cas9-Systems. Die Einbindung von Kernlokalisierungssignalen (NLS) unterstützt die Übertragung an den Zellkern und erhöht die Rate der genomischen DNA-Spaltung.
• Transfektionsfähig, entweder mit lipidvermittelten Transfektionsreagenzien oder mit Elektroporation
• Eliminiert zeitaufwändige Klonierungsschritte
• Erhältlich in 2 Konzentrationen:
    --1 μg/μl für den Einsatz in Standard-Bearbeitungsszenarien
    --5 μg/μl zur Optimierung von Bearbeitungsbedingungen in schwierigeren Szenarien, z. B. in primären oder embryonalen Zellen, Mikroinjektion oder beim Screening mehrerer gRNA-Sequenzen gleichzeitig
    --Für kundenspezifische Größen oder Konzentrationen, fragen Sie bitte nach
Optionen für die Gewinnung von CRISPR gRNA zur Verwendung mit TrueCut Cas9 Protein v2:
1. Bestellen Sie transfektionsfähige TrueGuide synthetische gRNAs
2. Erstellen Sie mit unserem GeneArt Präzisions-gRNA-Synthesis-Kit transfektionsfähige gRNA in nur vier Stunden einschließlich Matrizenassemblierung
3. Lassen Sie unser Team für kundenspezifische Dienstleistungen die gRNA-Sequenzen in vitro (IVT) für Sie entwerfen, synthetisieren und aufreinigen
Referenzen
1. Liang X, Potter J, Kumar S, Zou Y, Quintanilla R, Sridharan M, Carte J, Chen W, Roark N, Ranganathan S, Ravinder N, Chesnut JD. Schnelles und hocheffizientes Säugetierzell-Engineering durch Cas9-Protein-Transfektion. J Biotechnol. 2015; 208:44-53.
2. Kim S, Kim D, Cho SW, Kim J, Kim JS. Hocheffiziente RNA-geleitete Genom-Editierung in menschlichen Zellen über die Einführung von aufgereinigten Cas9 Ribonukleinproteinen. Genome Res. 2014; 24(6):1012-9.
3. Liang X, Potter J, Kumar S, Ravinder N, Chesnut JD. Enhanced CRISPR/Cas9-mediated precise genome editing by improved design and delivery of gRNA, Cas9 nuclease, and donor DNA. J Biotechnol. 2017; 241:136-146.
Zertifizierungen
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 μg/μl
Komponenten 10 μl TrueCut Cas9 Protein v2 (1 mg/ml)
Güte Molekularbiologie
Inhalt und Lagerung 10 µl TrueCut Cas9 Protein v2 (1 mg/ml)
Bei -5 bis -30°C lagern
Zugriffsnummer NC_002737.2:854751-858857
Expressionssystem E. coli
Gen-ID (Entrez) 901176
Gensymbol Spy_1046
Gen-Alias cas5, csn1
Proteinform Rekombinant
Proteinmarkierung Nicht markiert
Versandbedingung Trockeneis
Validierte Anwendung Genomeditierung
Menge 10 μg
Produkttyp Cas9-Protein v2
Forschungskategorie Genom-Editierung
Produktlinie Invitrogen™