Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Click to view available options
Menge:
100 μg
10 μg
25μ g
500 μg
Konzentration:
1 μg/μl
5 μg/μl
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Beschreibung
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 is a next-generation CRISPR Cas9 protein engineered to deliver maximum editing efficiency.
TrueCut Cas9 Protein v2 ist ein rekombinantes Streptococcus-Pyogene-Cas9-Protein (wt) für die Genombearbeitung mit CRISPR-Technologie, das aus E. Coli aufgereinigt wurde. Das Cas9-Protein bildet einen sehr stabilen Ribonucleoprotein (RNP)-Komplex mit der Guide-RNA (gRNA)-Komponente des CRISPR/Cas9-Systems. Die Einbindung von Kernlokalisierungssignalen (NLS) unterstützt die Übertragung an den Zellkern und erhöht die Rate der genomischen DNA-Spaltung.
- Gleichbleibend hohe Bearbeitungseffizienz in allen getesteten Zelllinien einschließlich Standard, Immun, Primär und Stamm, mit bis zu 2x höherer Bearbeitungseffizienz bei schwierigen Zielen als die Konkurrenz.
- Hohe Qualität nach strengen ISO 13485 Qualitätsstandards hergestellt
- Validierte Protokolle für eine große Anzahl von Zelltypen helfen Ihnen, schneller zum Erfolg zu kommen
- Transfektionsfähig, entweder mit lipidvermittelten Transfektionsreagenzien oder mit Elektroporation
- Eliminiert Zeitaufwändige Klonierungsschritte
- Erhältlich in 2 Konzentrationen: 1 μg/μl für den Einsatz in Standard-Bearbeitungsszenarien und 5 μg/μl zur Optimierung von Bearbeitungsbedingungen in schwierigeren Szenarien, z. B. in primären oder embryonalen Zellen, Mikroinjektion oder beim Screening mehrerer gRNA-Sequenzen gleichzeitig
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 μg/μl |
| Komponenten | 25 μl TrueCut Cas9 Protein v2 (1 mg/ml) |
| Güte | Molekularbiologie |
| Inhalt und Lagerung | 25 µl TrueCut Cas9 Protein v2 (1 mg/ml) Bei -5 bis -30 °C lagern |
| Zugriffsnummer | NC_002737.2:854751-858857 |
| Expressionssystem | E. coli |
| Gen-ID (Entrez) | 901176 |
| Gensymbol | Spy_1046 |
| Gen-Alias | cas5, csn1 |
| Proteinform | Rekombinant |
| Mehr anzeigen |