Learn More
Heathrow Scientific True North™ Kryogenes Fläschchen 2,0 ml
Das innovative Design der True North™ Kryofläschchen spart Platz in Ihrem Tiefkühlgerät. Die Fläschchen sind pyrogenfrei, nicht zytotoxisch und DNase-, RNase-frei.
Marke: Heathrow Scientific HS23202N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchstich-/reissfestes Fläschchen aus Polypropylen
- Silikon-Deckeldichtung & patentierter, griffiger facettierter Deckel mit ergonomischer 1,5-facher Drehung zum Öffnen und Schließen
- Der bündige Deckel spart Platz bei der Lagerung
- Bedruckter Beschriftungsbereich und Graduierungen
- Steril verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
- Enthält rückführbares Sterilitätszertifikat
- Empfohlen für mechanische Tiefkühlgeräte und Dampfphase LN2 (-196 °C)
- Einwegprodukt
Spezifikation
Naturfarben | |
Kryoröhrchen | |
2,0 mL | |
Polypropylen | |
Mechanische Tiefkühlgeräte | |
500 | |
Ja | |
Steril | |
Ja | |
Ja | |
Deckeldichtung aus Silikon |
Rückführbare Sterilität | |
Naturfarben | |
Stehrand | |
Dampfphase LN2 | |
12 mm | |
50 | |
Ja, bis -196 °C | |
Ja | |
Silikon | |
49 mm |