Learn More
Tropisetron hydrochloride, Tocris Bioscience™
Catalog Number 18772634
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
105826-92-4
C17H21ClN2O2
320.817
XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N
sdz-ics 930
71300439
[(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
105826-92-4
C17H21ClN2O2
320.817
XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N
sdz-ics 930
71300439
[(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl
Potent 5-HT3 antagonist; also α7 nAChR partial agonist
Potent, orally active 5-HT3 receptor antagonist. Antiemetic. Also partial agonist of α7 nAChR. Activates α7Q79G-GlyR chimeric ion channels (EC50 = 38 nM)
Chemischer Name oder Material Tropisetron hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 320.82
Reinheit (%) >99%