Learn More
Blanco™ Transportwagen
Artikelnummer. 11977129
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
70 x 50 x 95 cm
90 x 60 x 95 cm
90 x 60 x 95 cm
Anzahl Einschübe:
2
3
Gewicht (metrisch):
13 kg
15 kg
18 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11977129
Marke: Blanco™ 569768
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Transport, Zwischenlagerung und Lagerung. Blanco™ Servierwagen gewährleisten dank ihrer besonders robuste Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl eine hohe Belastbarkeit beim Transport verschiedenster Artikel. Sie sind leicht und einfach zu manövrieren und verfügen über korrosionsbeständige Lenkrollen aus Kunststoff.
Wagen in verschiedenen Größen mit zwei oder drei Böden für den Einsatz in Großküchen, in der Gastronomie oder in jeder Umgebung zum Wegräumen, Servieren, Transportieren oder Zwischenlagern. Diese Wagen mit starrem Rahmen und geschweißten Böden sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und können 120 kg Ladung aufnehmen.
  • Runde hohe Kanten ohne scharfe Ecken halten alles sicher an seinem Platz
  • Einteilige geschweißte Böden sorgen für maximale Stabilität und Festigkeit
  • Eine schalldämmende Matte unter jedem Boden dämpft Abrollgeräusche
  • Korrosionsbeständige Lenkrollen aus Polyamid nach DIN 18867-8
  • Robuste Stoßfängerschienen an den Rollen schützen vor Kratzern und Schrammen
Spezifikation
Länge (metrisch) Einschub 60 cm
Breite (metrisch) Einschub 40 cm
Produkttyp Rollwagen
Zertifizierung/Konformität DIN 18867-8
Tiefe (metrisch) 50 cm
Beschreibung Hohe Ränder mit abgerundetem Profil
Abmessungen (L x B x H) 70 x 50 x 95 cm
Höhe (metrisch) 95 cm
Enthält Räder mit Stoßfängern, Geräuschdämpfungsmatte
Länge (metrisch) 70 cm
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Material Edelstahl
Anzahl Rollen 4
Anzahl Einschübe 3
Gewicht (metrisch) 13 kg
Radtyp 12,5 cm Durchmesser Synthetik, Lenkung/drehbar