Learn More
Phasemaker™ TRIzol™ Reagenz und Phasemaker™ Röhrchen-Komplettsystem
Phasemaker™ Röhrchen stellen unter der wässrigen Phase eine  feste Abdichtung her, wodurch TRIzol™ Reagenz einfacher zu verwenden ist und die Ausbeute um bis zu 30 % erhöht wird. Ideal für neue Anwender.
372.00 € - 588.00 €
Spezifikation
Isolation Technology Organische Extraktion
Aufreinigungszeit 1 hr.
Elutionsvolumen 20 to 50 μL
Probentyp Bacteria, Cells, Pflanzen, Tissue, Hefe
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Eine Flasche TRIzol Reagenz 200 ml und zwei Beutel 100 Phasemaker Schläuche
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15609415
Unterlagen ansehen
Phasemaker™
A33250
100 Aufreinigungen
372.00 €
100 Ansätze
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15608948
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Phasemaker™
A33251
200 Aufreinigungen
588.00 €
200 Ansätze
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Komplettsystem enthält auch das Reagenz TRIzol™ und die Phasemaker™ Röhrchen. Das Reagenz TRIzol verfügt über ein außergewöhnliches Lysevermögen auch bei schwierigen Probearten. Invitrogen™ Phasemaker Röhrchen enthalten ein Polymer, das die obere wässrige Phase des TRIzolgemischs klar von der darunter liegenden organischen Phase trennt und vollständig isoliert, wodurch es sehr einfach ist, die obere Phase mit der RNA abzupipettieren.
Das Polymer arbeitet mit einem Dichtegradienten, da es schwerer ist als die wässrige Phase, aber leichter als die organische Phase; nach der Zentrifugation positioniert es sich zwischen diesen beiden Schichten. Es erzeugt eine dichte Abgrenzung zwischen den beiden Phasen, wodurch es sehr einfach ist, die wässrige Phase abzupipettieren, ohne dass Kontaminanten aus der organischen Schicht verschleppt werden könnten. Daher ermöglichen Invitrogen Phasemaker Röhrchen die Rückgewinnung der gesamten wässrigen Phase, was die Ausbeute auf bis zu 30 % erhöht. Inertes Polymer, das nachgeschaltete Experimente wie die PCR nicht beeinträchtigt. Funktioniert mit frischen oder gefrorenen Proben (Gewebe oder Blut). Funktioniert auch mit Gewebeproben, die zuvor mit RNAlater behandelt wurden. Invitrogen Phasemaker Röhrchen werden vordispensiert geliefert. Die Röhrchengröße beträgt 2 ml.
  • Das Komplettsystem umfasst TRIzol und Phasemaker Röhrchen
  • Phasemaker Röhrchen sind in 2 ml-Röhrchen vordispensiert
  • Erzeugt eine dichte Abgrenzung zwischen der wässrigen und der organischen Phase
  • Einfacheres Abpipettieren der gesamten wässrigen Phase
  • Erhöht die Ausbeute auf bis zu 30 %
  • Die RNA-Integrität wird nicht beeinträchtigt
  • Die Dichtung bleibt lange erhalten, wodurch die Anzahl der Proben pro Charge erhöht werden kann
  • Inert, keine Beeinträchtigung nachgeschalteter Experimente
Garantie
Ein Jahr nach Erhalt
Spezifikation
Spezifikation
Organische Extraktion
20 to 50 μL
Gesamt-RNA
RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling
Bacteria: ≤107 cells
Cells: ≤107
Plant: ≤107 cells, 100 mg
Tissue: ≤100 mg
Yeast: ≤107 cells
1 hr.
Bacteria, Cells, Pflanzen, Tissue, Hefe
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Raumtemperatur
Cells: ≤15 μg
Tissue: ≤73 μg