Learn More
Tritylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493890
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Triphenylmethylamine was used to prepare diamondoid porous organic salt.1 It was also used in preparation of N-tritylated β-amino alcohols, useful building blocks in organic synthesis. It is used in the preparation of trityl- cysteine analogs as inhibitors of human mitotic kinesin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylmethylamin wurde zur Herstellung von diamontoidem porösem organischem Salz.1 verwendet. Es wurde auch bei der Herstellung von N-tritylierten β-Amino-Alkoholen, nützlichen Bausteinen in der organischen Synthese, verwendet. Es wird bei der Herstellung von Trityl-Cystein-Analoga als Inhibitoren von humanem mitotischen Kinesin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5824-40-8
Summenformel C19H17N
Molekulargewicht (g/mol) 259.352
MDL-Nummer MFCD00008047
InChI-Schlüssel BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tritylamine, triphenylmethylamine, benzenemethanamine, .alpha.,.alpha.-diphenyl, tritylamin, trityl amine, aminotriphenylmethane, triphenylaminomethane, triphenyl methylamine, aminotrityl, polymer-bound
PubChem CID 138598
IUPAC-Name triphenylmethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tritylamine
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Siedepunkt 223°C (14 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2113674
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 259.35
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tritylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tritylamine