Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100-Lyse-Puffer, pH-Wert 7.4
73.06 € - 113.93 €
Spezifikation
Format Flüssig
Produkttyp Reagenz für die Zelllyse
pH 7,4
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15424699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62289.AK
250 ml
73.06 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15434699
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J62289.AP
500 ml
113.93 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descripción
Descripción
It is widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions. Triton X-100 is a commonly used detergent in laboratories. Triton X-100 is widely used to lyse cells to extract protein or organelles, or to permeabilize the membranes of living cells. Apart from laboratory use, Triton X-100 can be found in several types of cleaning compounds,[8] ranging from heavy-duty industrial products to gentle detergents. It is also a popular ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol. It is a good micellar catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Flüssig
Reagenz für die Zelllyse
7,4
2 bis 8 °C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Kühl lagern
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100-Lyse-Puffer, pH-Wert 7.4
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado