Learn More
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]lanthan(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468560
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35788-99-9
Summenformel C18H54LaN3Si6
Molekulargewicht (g/mol) 620.066
MDL-Nummer MFCD00271009
InChI-Schlüssel ZDYNTRMQDURVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum tris bis trimethylsilyl amide, tris bis trimethylsilyl amino lanthanum, bis trimethylsilyl azanide; lanthanum 3+, acmc-20ako2, lanthanum tris hexamethyldisilazide, lanthanum 3+ tris bis trimethylsilyl azanide, lanthanum tris trimethyl-n-trimethylsilyl silanaminide, lanthanum iii tris n,n-bis trimethylsiyl amide, silanamine,1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl-, lanthanum 3+ salt 3:1
PubChem CID 6093756
IUPAC-Name Bis(trimethylsilyl)azanid; Lanthan(3+)
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]lanthanum (III)
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 2°C (36°F)
Strukturformel [[(CH3)3Si]2N]3La
Menge 1 g
UN-Nummer UN3396
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 620.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver