Learn More
Tris, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Beschreibung
Tris hat sich in einer Vielzahl biologischer Systeme nützlich als Puffer erwiesen. Zu den Anwendungsbereichen gehören die in-vitro- und in-vivo-Kontrolle des pH-Werts für Körperflüssigkeiten und Puffersystemen für die Elektrophorese.
- Wird in Assays zur Charakterisierung der Aktivität und Kinetik von Enzymen verwendet, die die SUMOylierung kleiner Ubiquitin-ähnlicher Proteine (SUMO) und SUMO-abhängiger Interaktionen zwischen Proteinen katalysieren.
- Ausgangsmaterial für Polymere, Oxazolone (mit Carbonsäuren) und Oxazolidine (mit Aldehyden)
- Fällt keine Calciumsalze aus und ist für die Aufrechterhaltung der Löslichkeit von Mangansalzen wertvoll.
- Lässt sich zur direkten Standardisierung einer starken Säurelösung einsetzen; der Äquivalenzpunkt kann potentiometrisch oder mit einem geeigneten Indikator wie z. B. 3-(4-Dimethylamino-1-naphthylazo)-4-methoxybenzol-Sulfonsäure bestimmt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich (550 mg/ml), Ethylenglycol (79.1 mg/ml), Methanol (26 mg/ml), wasserfreies Ethanol (14.6 mg/ml), 95 % Ethanol (22.0 mg/ml), DMF (14 mg/ml), Aceton (2 mg/ml), Ethylacetat (0.5 mg/ml), Olivenöl (0.4 mg/ml) und Chloroform (0.05 mg/ml). |
Formelmasse | 121.14 |
Reinheit (%) | > 99.9 % |
Güte | Ultrapure |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur