Learn More
Tris, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473541 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11473541
Marke: MP Biomedicals 02103133.2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nützlich als Puffer in einer Vielzahl biologischer Systeme. Tris MP Biomedicals dient zur Kontrolle des pH-Wertes von Körperflüssigkeiten und wird in Puffersystemen für die Elektrophorese verwendet. Es ist hochgradig rein, RNAse- und DNAse-frei und relativ unhygroskopisch. Kann bei 100 °C getrocknet werden.
Tris hat sich in einer Vielzahl biologischer Systeme nützlich als Puffer erwiesen. Zu den Anwendungsbereichen gehören die in-vitro- und in-vivo-Kontrolle des pH-Werts für Körperflüssigkeiten und Puffersystemen für die Elektrophorese.
  • Wird in Assays zur Charakterisierung der Aktivität und Kinetik von Enzymen verwendet, die die SUMOylierung kleiner Ubiquitin-ähnlicher Proteine (SUMO) und SUMO-abhängiger Interaktionen zwischen Proteinen katalysieren.
  • Ausgangsmaterial für Polymere, Oxazolone (mit Carbonsäuren) und Oxazolidine (mit Aldehyden)
  • Fällt keine Calciumsalze aus und ist für die Aufrechterhaltung der Löslichkeit von Mangansalzen wertvoll.
  • Lässt sich zur direkten Standardisierung einer starken Säurelösung einsetzen; der Äquivalenzpunkt kann potentiometrisch oder mit einem geeigneten Indikator wie z. B. 3-(4-Dimethylamino-1-naphthylazo)-4-methoxybenzol-Sulfonsäure bestimmt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol, Tromethamin, Tris-[Hydroxymethyl]-Amino-Methan
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (550 mg/ml), Ethylenglycol (79.1 mg/ml), Methanol (26 mg/ml), wasserfreies Ethanol (14.6 mg/ml), 95 % Ethanol (22.0 mg/ml), DMF (14 mg/ml), Aceton (2 mg/ml), Ethylacetat (0.5 mg/ml), Olivenöl (0.4 mg/ml) und Chloroform (0.05 mg/ml).
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) > 99.9 %
Güte Ultrapure