Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Molecular Biology Grade, Serva Electrophoresis™
Artikelnummer. 11403163
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 11403163
Marke: Serva Electrophoresis 3718603
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CAS 77-86-1
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Weiß
Dichte 1.35g/cm3
pH 10 to 11.5
Summenformel C4H11NO3
Menge 1 kg
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris buffer
Löslichkeitsinformationen 800g/L
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.