Learn More
Tris(hydroxymethyl)-aminomethan, 99.8 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10731072
Tris(hydroxymethyl)-aminomethan, 99.8 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731072
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10731072
Marke: Thermo Scientific Acros 424571000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Extinktion 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Extinktionsbedingungen (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Schmelzpunkt >168.5°C
Siedepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (HOCH2)3CNH2
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99.8%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number424571000,424575000,424570025
ChargennummerB0155192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number424571000,424575000,424570025
ChargennummerB0155485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424571000,424575000,424570025
ChargennummerB0153360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424571000,424575000,424570025
ChargennummerB0153191A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424571000,424575000,424570025
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris(hydroxymethyl)-aminomethan, 99.8 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >