Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-Glycin Native-Laufpuffer (10X), pH 8.5
N.V. - 79.50 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TRIS-glycine-native running buffer (10X) |
---|---|
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15425209
|
Thermo Scientific Chemicals
J62914.K2 |
1 L |
48.74 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15435209
|
Thermo Scientific Chemicals
J62914.K3 |
2 L |
79.50 €
2 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15445209
|
Thermo Scientific Chemicals
J62914.K7 |
4 L | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
TRIS-glycine-native running buffer (10X) | |
Flüssigkeit | |
Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only