Learn More
Tris(ethylendiamin)kobalt(III)-Chloridtrihydrat, Thermo Scientific Chemicals
53.97 € - 204.02 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 14883-80-8 |
---|---|
Summenformel | C6H30Cl3CoN6O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 399.628 |
MDL-Nummer | MFCD00211318 |
InChI-Schlüssel | WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride |
PubChem CID | 73995044 |
IUPAC-Name | Kobalt(3+);Ethan-1,2-Diamin;Trichlorid;Trihydrat |
SMILES | C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3] |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
11493427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17211.09 |
10 g |
53.97 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11403437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17211.18 |
50 g |
204.02 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
14883-80-8 | |
399.628 | |
WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K | |
73995044 | |
C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3] |
C6H30Cl3CoN6O3 | |
MFCD00211318 | |
tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride | |
Kobalt(3+);Ethan-1,2-Diamin;Trichlorid;Trihydrat |
Specifications
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate | |
C6H30Cl3CoN6O3 | |
tris ethylenediamine cobalt iii chloride trihydrate, cobalt 3+ tris ethylenediamine trihydrate trichloride | |
C(CN)N.C(CN)N.C(CN)N.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3] | |
399.628 | |
399.64 (345.59 Anhydrous) |
14883-80-8 | |
MFCD00211318 | |
WBMVTRUQSMZIKW-UHFFFAOYSA-K | |
Kobalt(3+);Ethan-1,2-Diamin;Trichlorid;Trihydrat | |
73995044 |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H351-H317
Kann vermutlich Krebs verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen