Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 1X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
Marke: Fisher BioReagents BP2476-100
19.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21951" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird routinemäßig für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.Spezifikation
Tris-EDTA | |
77-86-1, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
100 mL | |
Gefiltert durch einen 5-Mikron-Filter | |
Protease free | |
Molekularbiologie |
1X Solution, pH 7.4 | |
Farblos | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
Poly-Flasche | |
TE |