Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 100-fach Pulver, pH 8.0, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie die Zubereitung von Pufferkonzentrat mit Fisher BioReagents 100-fach TE Pulver – einfach reines Wasser hinzufügen
- Jede Packung enthält die richtige Menge an vorgewogenem Pulver, um 1 l an 100-fach-TE-Puffer mit 1.0 M Tris und 0.1 M EDTA herzustellen
- Getestet auf Abwesenheit von DNase, RNase und Protease
- TE-Puffer wird routinemäßig für resuspendierende Nukleinsäure-Proben verwendet
- Nur für Laborforschung vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris-EDTA |
| Namenshinweis | 100X Powder |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1/Packung |
| DNase | DNase-frei |
| Verpackung | Folienverpackungen |
| Protease | Protease free |
| Synonym | TE |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris EDTA 100X Powder
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.