Learn More
Tris-(dibenzylidenaceton)-dipalladium-Chloroform-Addukt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964361
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52522-40-4
Summenformel C52H43Cl3O3Pd2
Molekulargewicht (g/mol) 1035.10
MDL-Nummer MFCD00075479
InChI-Schlüssel LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
PubChem CID 11029508
IUPAC-Name tris(1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) trichloromethane dipalladium
SMILES [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
Farbe Schwarz bis Purpur
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex Pd)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2·CHCl3
Menge 5 g
Fieser 14,339; 15,353; 16,372; 17,394
Formelmasse 1035.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver