Learn More
Tris(dibenzylidenaceton)dipalladium(0), Pd mind. 21.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) |
Schmelzpunkt | 152°C to 155°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chlorinated solvents,benzene and THF. |
Formelmasse | 915.74 |
Physikalische Form | Pulver |