Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) pH 7.4, für Western Blotting Artikelnummer.: 15430277
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) pH 7.4, für Western Blotting
Artikelnummer. 15430277
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2 L
4 L
Artikelnummer. 15430277
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62938.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Waschschritt beim Western-Blotting
For Western blot washing.TRIS-buffered saline (TBS, 10X) is used as a washing buffer for electrodes, alkaline phosphatase and peroxidase conjugates in dot blot assay. Further, it acts as a pH stabilizer, which enable washing without disruption of antibody-antigen binding interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Für das Waschen beim Western Blotting. TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) wird als Waschpuffer für Elektroden, alkalische Phosphatase- und Peroxidase-Konjugate in Dot-Blot-Assays verwendet. Darüber hinaus fungiert sie als pH-Stabilisator für Waschen ohne Unterbrechung von Antikörper-Antigen-Bindungsinteraktionen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
500 mM Tris, 1.5 M NaCl, pH 7.4. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-buffered saline
Namenshinweis for Western blot
Konzentration 10X
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP19L569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
ChargennummerN14L548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
ChargennummerM31L528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
ChargennummerM31L529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
ChargennummerM11L546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) pH 7.4, für Western Blotting >