Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-Borat-EDTA-Puffer, für Molekularbiologie, 10-fach, DNAse-, RNAse- und Protease-frei Artikelnummer.: 10611662
Thermo Scientific Chemicals Tris-Borat-EDTA-Puffer, für Molekularbiologie, 10-fach, DNAse-, RNAse- und Protease-frei
Artikelnummer. 10611662
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
Artikelnummer. 10611662
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327330010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelations-/Komplexierungsreagenz, pH-Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Borate EDTA buffer
Namenshinweis pH 8.3
CAS 610769-35-2
Farbe Farblos
pH 8.2 to 8.4 (25°C)
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Summenformel C14H30BN3O14
MDL-Nummer MFCD00236358
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 04, 303
Merck Index 14, 9772
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
InChI-Schlüssel OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)propan-1,3-diol;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)essigsäure;Borsäure
Molekulargewicht (g/mol) 475.211
PubChem CID 21257725
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number327330010
ChargennummerA0459522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number327330010
ChargennummerA0389927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number327330010
ChargennummerA0404611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number327330010
ChargennummerA0441452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2022 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris Borate EDTA buffer, 10x, DNase, RNase and Protease free
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Boric acid, EDTA
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tris-Borat-EDTA-Puffer, für Molekularbiologie, 10-fach, DNAse-, RNAse- und Protease-frei >